Vai a
SML3576
Mandipropamid
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, 4-Chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetamide, Mandi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(OCC#C)C(=O)NCCc2cc(c(cc2)OCC#C)OC
InChI
1S/C23H22ClNO4/c1-4-14-28-20-11-6-17(16-21(20)27-3)12-13-25-23(26)22(29-15-5-2)18-7-9-19(24)10-8-18/h1-2,6-11,16,22H,12-15H2,3H3,(H,25,26)
InChI key
KWLVWJPJKJMCSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chemical inducers of proximity; specifically induces complex formation between PYR1 and ABI (Mandi CIP system); fungicide
Mandipropamid (Mandi) is an agrochemical extensively used as fungicide. Mandipropamid specifically induces complex formation between a sixfold mutant of the plant hormone receptor pyrabactin resistance 1 (PYR1) and abscisic acid insensitive (ABI). Mandipropamid is a highly cell permeable, low toxic chemical inducers of proximity in vivo. It induces rapid colocalization of proteins contained fused receptor domain PYRMandi and receiver domain ABI.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
32805SML2719SML1445
Mandipropamid ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3576
Mandipropamid
Mandipropamid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32805
Mandipropamid
AVE 0991 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2719
AVE 0991
WZ4003 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1445
WZ4003
description
≥98% (HPLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mandipropamid
Pittogrammi
Environment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
374726-62-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)