SML3314
PF-00835231
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
; N-((S)-1-((S)-4-Hydroxy-3-oxo-1-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butan-2-ylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)-4-methoxy-1H-indole-2-carboxamide, N-[(1S)-1-[[[(1S)-3-Hydroxy-2-oxo-1-[[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]propyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]-4-methoxy-1H-indole-2-carboxamide, PF 00835231, PF 835231, PF-835231, PF00835231, PF835231
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=C2C(NC(C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(CO)=O)C[C@H]3C(NCC3)=O)=O)=O)=C2)=CC=C1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3