Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 90,60 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 365,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32N2O4 · xHCl
Peso molecolare:
436.54 (free base basis)
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
90,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(O)CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=C1
InChI
1S/C26H32N2O4/c1-26(2,14-19-11-20-5-3-4-6-21(20)12-19)28-16-23(29)17-32-24-13-18(8-10-25(30)31)7-9-22(24)15-27/h3-7,9,13,19,23,28-29H,8,10-12,14,16-17H2,1-2H3,(H,30,31)/t23-/m1/s1
InChI key
NJBFJCJKWWIKRD-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcium-sensing receptor negative allosteric modulator; suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates
NPSP795 is a calcium-sensing receptor negative allosteric modulator (CaSR NAMs). NPSP795 suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates. It does not alter blood pressure, heart rate or serum calcium concentrations.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?