Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 81,70 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 331,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1NC=N3)=S
InChI
1S/C10H12N4O2S/c15-9-7-8(12-5-11-7)14(10(17)13-9)4-6-2-1-3-16-6/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,15,17)/t6-/m1/s1
InChI key
RSPDBEVKURKEII-ZCFIWIBFSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD5904 (TX4) is an orally active 2-thioxanthine class suicide substrate that targets myeloperoxidase (MPO) for mechanism-based inactivation, covalently modifying MPO heme group without converting the enzyme to compound II. AZD5904 effectively inhibits peroxide-induced human MPO chlorination activity (IC50 = 0.2 μM) and extracellular MPO activity in PMA-stimulated human neutrophil cultures (by 68% at 1 μM). Oral administration (20-180 μmol/kg) of the racemate (TX3) is efficacious in reducing inflammation site MPO activity in mice in vivo with 10- to 19-fold selectivity over lactoperoxidase (LPO), thyroid peroxidase (TPO), and >70-fold selectivity over a panel of other enzymes, ion channels, and receptors.
Highly selective and orally available mechanism-based myeloperoxidase (MPO) inactivatior with in vitro and in vivo efficacy.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ERM®, certified reference material |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color yellow to orange | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?