475944
Myeloperoxidase Inhibitor-I
The Myeloperoxidase Inhibitor-I, also referenced under CAS 5351-17-7, controls the biological activity of Myeloperoxidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
Myeloperoxidase Inhibitor-I
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
dilute acid: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Myeloperoxidase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wagner, B.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 22461.
Burner, U., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 9494.
Kettle, A.J., et al. 1997. Biochem. J.321, 503.
Kettle, A.J., et al. 1995. Biochem. J.308, 559.
WGK 3