SML3270
QLT0267
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,5-Diamino-4-(p-methoxyphenyl)hydrazonopyrazole, 4-((4-Methoxyphenyl)diazenyl)-1H-pyrazole-3,5-diamine, ILK-IN-3, KP 15792, KP-15792, KP15792, QLT 0267, QLT-0267
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H12N6O/c1-17-7-4-2-6(3-5-7)13-14-8-9(11)15-16-10(8)12/h2-5H,1H3,(H5,11,12,15,16)/b14-13+
QNRNTYHAOBVOKW-BUHFOSPRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3