Merck
SML2019
DS44170716
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3aR,4S,9bS)-rel-8-bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid, 8-Bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
DS44170716 is an inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition. It has a different mechanism of action from cyclosporin A that is not dependent on PPIF, a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase associated with the mitochondrial permeability transition pore (MPTP). Instead DS44170716 blocks Ca2+ flux into the mitochondria by decreasing mitochondrial membrane potential and inhibits enzyme activities of mitochondrial respiratory chain complex III, IV and V. It showed a similar potent protective effect against Ca2+-induced death in human liver cells as Cyclosporin A.
Inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)