SML3254
Aloperine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Alop1 compound,(7-alpha,9-alpha)-9-De-2-piperidinyl-16,17-didehydro-ormosanine, ALO, (6R,6aR,13R,13aS)-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3′,2′-e]azocine, Ormosanine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 73 to 89°, c = 0.5 g/mL in ethanol
Colore
white to beige
Punto di fusione
67-72 °C
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CN3CCCC[C@]3([H])[C@]([H])(C1)C=C4CCCN[C@@]24[H]
InChI
1S/C15H24N2/c1-2-7-17-10-13-9-12(14(17)5-1)8-11-4-3-6-16-15(11)13/h8,12-16H,1-7,9-10H2/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
SKOLRLSBMUGVOY-GBJTYRQASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)