Documenti fondamentali
SML3046
Sigma-Aldrich
Saxagliptin hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-Hydroxyadamantylglycine-L-cis-4,5-methanoprolinenitrile hydrate, BMS 477118, BMS 477118-11, BMS-477118, BMS-477118-11, BMS477118, BMS477118-11
Scegli un formato
10 MG
83,10 €
50 MG
335,00 €
83,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
83,10 €
50 MG
335,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25N3O2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.43
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
83,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC12CC([C@@H](C(N3[C@@H](C[C@]4([C@@]3(C4)[H])[H])C#N)=O)N)(CC(C5)C2)CC5C1.O
InChI
1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
AFNTWHMDBNQQPX-NHKADLRUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Orally active, highly potent & long-acting dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor with therapeutic efficacy against type II diabetes in vivo.
Saxagliptin (BMS-477118) is an orally active, highly potent and long-acting dipeptidyl peptidase IV inhibitor (human DPP-IV Ki = 0.9 nM; plasma DDP-IV inhibition = 87% 0.5-4h post 4 μmol/kg po. in normal rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in vivo (plasma glucose clearance = 28/43/61% post 0.3/1.0/3.0 μmol/kg po. in Zucker fa/fa rats).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suat Tekin et al.
Archives of physiology and biochemistry, 1-11 (2020-01-26)
Saxagliptin is an effective and selective dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor. This study was designed to determine possible protective effects of saxagliptin against damage caused by renal ischaemia/reperfusion (I/R) in rats. In this study, 40 rats were divided into 4 groups