Documenti fondamentali
SML3021
Sigma-Aldrich
ADLumin-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-((1E,3E)-4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, 6-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadien-1-yl]-2-methyl-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one
Scegli un formato
5 MG
67,40 €
25 MG
253,00 €
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
67,40 €
25 MG
253,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
faint yellow to dark orange
Solubilità
H2O: 0.1 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C1=CC=C(C=C1)/C=C/C=C/C2=CN3C(N=C(C3=O)C)=CN2)C
Azioni biochim/fisiol
ADLumin-1 brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species. Upon binding to Aβ, ADLumin-1 chemiluminescence dramatically increases and its peak shifts from 590 nm to 540 nm. ADLumin-1 is suitable for in vivo dually-amplify signal via chemiluminescence resonance energy transfer (DAS-CRET) with CRANAD-3 a smart NIRF (near infrared fluorescence imaging) probe for Aβs. Apparently both probes bind to Aβ aggregates in close proximity.
brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jing Yang et al.
Nature communications, 11(1), 4052-4052 (2020-08-15)
Turn-on fluorescence imaging is routinely studied; however, turn-on chemiluminescence has been rarely explored for in vivo imaging. Herein, we report the design and validation of chemiluminescence probe ADLumin-1 as a turn-on probe for amyloid beta (Aβ) species. Two-photon imaging indicates