Vai a
SML0942
GSK2193874
≥98% (HPLC), TRPV4 ion channel antagonist, powder
Sinonimo/i:
3-([1,4′-Bipiperidin]-1′-ylmethyl)-7-bromo-N-(1-phenylcyclopropyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinolinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
139,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
511,00 €
434,35 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H38BrF3N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
691.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
GSK2193874, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)c2nc3c(c(c2CN6CCC(CC6)N7CCCCC7)C(=O)NC5(CC5)c4ccccc4)ccc(c3)Br
InChI
1S/C37H38BrF3N4O/c38-28-12-13-30-32(23-28)42-34(25-8-7-11-27(22-25)37(39,40)41)31(24-44-20-14-29(15-21-44)45-18-5-2-6-19-45)33(30)35(46)43-36(16-17-36)26-9-3-1-4-10-26/h1,3-4,7-13,22-23,29H,2,5-6,14-21,24H2,(H,43,46)
InChI key
UIVOZBSCHXCGPS-UHFFFAOYSA-N
Application
GSK2193874 has been used as a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) antagonist:
  • to study its effects on GSK101-induced colon contractions in mice
  • to study its effects on murine compact bone-derived osteoblasts(CB-OB)
  • to study its effects on lung injury post-lipopolysaccharide (LPS) in mice
Biochem/physiol Actions
GSK2193874 is a very potent, specific antagonist of TRPV4 ion channels (IC50 = 50 nM). Lung edema caused by high pulmonary venous pressure (PVP) is driven by TRPV4 activity. GSK2193874 blocks TRPV4-mediated calcium influx in cells expressing native and recombinant TRPV4, and inhibits vascular permeability and lung edema in isolated rodent and canine lungs subjected to high PVP. The compound also resolves pulmonary edema in murine myocardial infarction model.
GSK2193874 is a very potent, specific antagonist of TRPV4.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1259SML3281
GSK2193874 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0942
GSK2193874
GSK2194069 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1259
GSK2194069
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)