Documenti
PZ0103
Sigma-Aldrich
CP-346086 dihydrate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-2-carboxylic acid [2-(2H-[1,2,4]triazol-3-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-yl]amide dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22F3N5O · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CP-346086 is microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP) inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research