This product is intended for laboratory research use only. Therefore, no clinical trial or other therapeutic information is available.
SML2907
Azumolene
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[[5-(4-Bromophenyl)-2-oxazolyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, EU 4093
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark gray
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C13H9BrN4O3/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-5-15-12(21-10)6-16-18-7-11(19)17-13(18)20/h1-6H,7H2,(H,17,19,20)
SEGCNGONCZQFDW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Do you have any clinical administration data in mailignant hyperthermia?
1 risposta-