SML2875
DCC-2618
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
DCC 2618, DCC2618, N-(2,5-Difluoro-4-(2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-4-yloxy)phenyl)-N′-phenylcyclopropane-1,1-dicarboxamide, c-Kit-IN-1
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(CC2)C(NC(C=C3F)=C(F)C=C3OC4=CC(C5=CN(C)N=C5)=NC=C4)=O
InChI
1S/C26H21F2N5O3/c1-33-15-16(14-30-33)21-11-18(7-10-29-21)36-23-13-19(27)22(12-20(23)28)32-25(35)26(8-9-26)24(34)31-17-5-3-2-4-6-17/h2-7,10-15H,8-9H2,1H3,(H,31,34)(H,32,35)
WWOXKWLDMLMYQY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3