Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 192,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 766,00 € |
Informazioni su questo articolo
192,00 €
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
dark brown to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C44H32N4O4/c49-29-9-1-5-25(21-29)41-33-13-15-35(45-33)42(26-6-2-10-30(50)22-26)37-17-19-39(47-37)44(28-8-4-12-32(52)24-28)40-20-18-38(48-40)43(36-16-14-34(41)46-36)27-7-3-11-31(51)23-27/h1-17,19,21-24,46-47,49-52H,18,20H2
InChI key
LYPFDBRUNKHDGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description A potent inhibitor of human telomerase (IC50 = 6.5 µM). | description Catalyzes the isomerization of peroxynitrite (ONOO⁻) to nitrate (NO3⁻) under physiological conditions and at realistic dose-derived concentrations (kcat = 2.2 x 10⁶M⁻¹s⁻¹). | description ≥85% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL | solubility chloroform: 1 mg/mL, clear |
| color dark brown to black | color purple | color brown | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?