SML2747
Forsythiaside A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Forsythoside A, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl 6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate]-β-D-glucopyranoside, Forsythiaside
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -25 to -17°, c = 1 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3