Y0002226
Forsythoside A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Forsythiaside
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
forsythoside
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti