SML2600
Melitracen hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Melitracen hydrochloride, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, U-24973A hydrochloride, 3-[10,10-Dimethyl-9(10H)-anthrylidene]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H](CCC=C1c2c(cccc2)C(c3c1cccc3)(C)C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
RADLXCPDUXFGFF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)