Documenti fondamentali
SML2563
Sigma-Aldrich
TFMB-(S)-2HG
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-Tetrahydro-5-oxo-2-furancarboxylic acid, [3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl ester, (S)-2-HG-TFMB, (S)-2HG-TFMB, (S)-3-(Trifluoromethyl)benzyl 5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylate, (S)-TFMB-2-HG, (S)-TFMB-2HG, (S)-TFMB-OTC, TFMB-(S)-2-HG, TFMB-L2HG, Trifluoromethylbenzyl-(S)-2-HG
Scegli un formato
5 MG
84,20 €
84,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
84,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11F3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.22
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
84,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)COC(=O)[C@H]2OC(=O)CC2
InChI
UXTLNUGKDZMPTC-JTQLQIEISA-N
Azioni biochim/fisiol
Membrane-permeant ester precursor of (S)-2-hydroxyglutarate (L-2HG) with distinct cellular activity as the oncometabolite (R)-2HG (D-2HG).
TFMB-(S)-2HG is a membrane-permeant (S)-2-hydroxyglutarate (L-2HG) precursor used in conjunction with the oncometabolite (R)-2-hydroxyglutarate (D-2HG) precursor for probing 2-HG enantiomer-specific cellular responses (typical conc used in culture: 0.5-20 mM). While both 2HG enantiomers inhibit multiple α-ketoglutarate (α-KG; 2-OG)-dependent dioxygenases by competing against α-KG binding, (S)-2HG is reported to be more potent against TET1/2, CeKDM7A & KDM5B (JARID1B/PLU-1). On the other hand, (R)-2HG, but not (S)-2HG, is shown to downregulate HIF-1a by promoting EglN1 (HIF prolyl hydroxylase 2; HIF-PH2; PHD2) activity.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)