SML2536
MRK-740-NC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-phenyl-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC=CC=C5)CC4
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3