SML2526
DDR-TRK-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoro-methyl)-phenylamino)-(5-methyl-3-(pyrimidin-5-yl)-3-aza-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),7,9-trien-9-yl)-methanone, (4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(5-pyrimidinyl)-7-isoquinolinecarboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -25 to -20°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3