Vai a
SML3155
Brincidofovir
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Hexadecyloxy)propyl hydrogen ((S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yloxy)methylphosphonate, CMX 001, CMX001, Hexadecyloxypropyl-cidofovir
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,20 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H52N3O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.69
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
76,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[P](=O)(OCCCOCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)CO[C@@H](CN1C=CC(=N)NC1=O)CO
InChI key
WXJFKKQWPMNTIM-VWLOTQADSA-N
Biochem/physiol Actions
Brincidofovir is an orally bioavailable prodrug of cidofovir with activity against pox viruses as well as CMV, HSV, and Varicella zoster.
Orally bioavailable prodrug of cidofovir with activity against pox viruses as well as CMV, HSV, and Varicella zoster
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C587411338861133853
Brincidofovir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3155
Brincidofovir
Cidofovir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133853
Cidofovir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does it exists a monography for the product?
    1 risposta
    1. This product is intended for research use only and is not tested according to any agency monograph. This material is not suitable for human or veterinary use.