Documenti fondamentali
SML2474
Sigma-Aldrich
HS56
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[1-(3-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]thio]acetonitrile
Scegli un formato
5 MG
68,90 €
25 MG
254,00 €
68,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
68,90 €
25 MG
254,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8ClN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.75
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
68,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC(SCC#N)=NC2=C1C=NN2C3=CC(Cl)=CC=C3
Azioni biochim/fisiol
HS56 is a highly selective and potent dual Pim/DAPK3 inhibitor that significantly reduces contractile intensity and phosphorylation levels of myosin light chain (LC20) in rat caudal arterial smooth muscle strips. HS56 decreases blood pressure in spontaneously hypertensive mice without affecting heart rate.
highly selective and potent dual Pim/DAPK3 inhibitor that significantly reduces contractile intensity and phosphorylation levels of myosin light chain (LC20)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David A Carlson et al.
Cell chemical biology, 25(10), 1195-1207 (2018-07-24)
Sustained vascular smooth muscle hypercontractility promotes hypertension and cardiovascular disease. The etiology of hypercontractility is not completely understood. New therapeutic targets remain vitally important for drug discovery. Here we report that Pim kinases, in combination with DAPK3, regulate contractility and