SML2402
WYC-209
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S1CCC(C)(C)C2=C1C=CC(C#CC3=NC=C(C(OCC)=O)C=N3)=C2
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3