Vai a
SML2140
TCS 401
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(Carboxycarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, TCS-401, TCS401
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
126,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O5S · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.26 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)C(=O)O)C(=O)O)CC[N+H2]C2.[Cl-]
InChI key
LQGCAMWQDSYOAY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B); insulin receptor sensitizing agent.
TCS 401 is a selective inhibitor of protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), which plays a key role in the negative regulation of the insulin signaling pathway, contributing to insulin resistance. It exhibited Ki values of 290 nM for PTP1B, with greater than 100-fold or more selectivity compared to other phosphatases. Inhibition of PTP1B by TCS 401 has been shown to sensitize the insulin signaling pathway and increase dopamine release in response to insulin. TCS-401 has also been shown to promote endothelial cell motility and to induce differentiation of retinal pigment epithelial cells toward improved contractility and motility.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0545SML0916SML2413
TCS 401 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2140
TCS 401
CID 1067700 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0545
CID 1067700
CaCCinh-A01 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0916
CaCCinh-A01
EU1794-27 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2413
EU1794-27
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to light brown
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)