5.31371
S1P Receptor 2 Agonist, CYM-5520
Sinonimo/i:
S1P Receptor 2 Agonist, CYM-5520, S1PR2 Agonist, CYM-5520, Sphingosine-1-Phosphate Receptor 2 Agonist, CYM 5520, EDG5 Agonist
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
S1PR2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3