Documenti fondamentali
SML2123
Sigma-Aldrich
BRF110
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[Methyl[2-phenyl-5-(2-propen-1-yl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]amino]benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18F3N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(N(C2=NC(C3=CC=CC=C3)=NC(C(F)(F)F)=C2CC=C)C)C=C1)O
Azioni biochim/fisiol
BRF110 is a brain penetrant, potent and selective agonist of nuclear receptor-related 1 (Nurr1):Retinoid X receptor α (RXRα) heterodimer. BRF110 is a neuroprotective agent that prevents dopaminergic neuron demise and striatal dopaminergic denervation in vivo against PD-causing toxins. It induced dopamine biosynthesis in vivo. BRF110 chronic dosing does not induce dyskinesia in mice model.
brain penetrant, potent and selective agonist of Nurr1:RXRα heterodimer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)