Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 153,00 € 130,05 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 499,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H35NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
130,05 €
Prezzo di listino153,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(SC1=CC=CC=C1NC(C2(CCCCC2)CC(CC)CC)=O)=O
InChI
1S/C23H35NO2S/c1-5-18(6-2)16-23(14-10-7-11-15-23)22(26)24-19-12-8-9-13-20(19)27-21(25)17(3)4/h8-9,12-13,17-18H,5-7,10-11,14-16H2,1-4H3,(H,24,26)
InChI key
YZQLWPMZQVHJED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor; increases serum levels of HDL-cholesterol
Dalcetrapib is a cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor. It increases HDL levels, but showed variable results on clinical outcomes. Clinical outcomes, effects on C-reactive protein and cholesterol efflux have been found to be genotype-dependent, influenced by correlated polymorphisms in the ADCY9 (adenylate cyclase type 9) gene. Positive results were obtained with AA genotype of ADCY9 gene whereas the GG genotype showed negative results and the AG genotype was neutral.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?