B-112
Baclofen solution
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
Scegli un formato
72,30 €
Scegli un formato
About This Item
72,30 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v))
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)