Documenti fondamentali
SML2072
Sigma-Aldrich
OX03050
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-3-(4-Styrylphenoxy)propan-1-ol, 3-[4-[(1E)-2-Phenylethenyl]phenoxy]-1-propanol
Scegli un formato
5 MG
101,00 €
25 MG
326,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
101,00 €
25 MG
326,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.32
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
OX03050 is a metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the Low-Density Lipoprotein Receptor (LDLR) in mouse and in human liver cell lines. OX03050 used in conjunction with statin acts synergistically to increase LDLR expression
metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the LDLR in mouse and in human liver cell lines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alastair G Kerr et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 361(3), 417-428 (2017-04-01)
Hypercholesterolemia remains one of the leading risk factors for the development of cardiovascular disease. Many large double-blind studies have demonstrated that lowering low-density lipoprotein (LDL) cholesterol using a statin can reduce the risk of having a cardiovascular event by approximately