Vai a
SML2168
TAK-475
≥98% (HPLC), Squalene synthase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
1-[2-[(3R,5S)-1-[3-(Acetyloxy)-2,2-dimethylpropyl]-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,3,5-tetrahydro-2-oxo-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]-4-piperidineacetic acid, Lapaquistat acetate, TAK 475
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
594,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H41ClN2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
645.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
TAK-475, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@@H](CC(N2CCC(CC(O)=O)CC2)=O)O[C@H](C3=CC=CC(OC)=C3OC)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N1CC(C)(C)COC(C)=O
InChI
1S/C33H41ClN2O9/c1-20(37)44-19-33(2,3)18-36-25-10-9-22(34)16-24(25)30(23-7-6-8-26(42-4)31(23)43-5)45-27(32(36)41)17-28(38)35-13-11-21(12-14-35)15-29(39)40/h6-10,16,21,27,30H,11-15,17-19H2,1-5H3,(H,39,40)/t27-,30-/m1/s1
InChI key
CMLUGNQVANVZHY-POURPWNDSA-N
Application
TAK-475 has been used:
  • as a farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 (FDFT1) inhibitor to study its effects on cell signaling in pancreatic ductal adenocarcinoma cells
  • as a squalene synthase (SQS) inhibitor to stabilize HMG-CoA reductase (HMGCR)-dCat-ELuc proteins
  • as an SQS inhibitor to study its effects on the migration of prostate cancer cells
Biochem/physiol Actions
Squalene synthase inhibitor
TAK-475 (Lapaquistat acetate) is a potent and selective squalene synthase inhibitor. TAK-475 effectively lowers low-density lipoprotein cholesterol in human. Clinical development of TAK-475 was discontinued due to hepatotoxicity seen in two patients receiving a high dose.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1467SML0432SML1563
TAK-475 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2168
TAK-475
ASP7663 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1467
ASP7663
Azilsartan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0432
Azilsartan
BAY-678 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1563
BAY-678
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
light orange to dark orange
color
white to beige
color
white to light brown
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)