SML1972
LLY-283
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((R)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (R)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(R)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 283, LLY283
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
InChI
WWOOWAHTEXIWBO-QFRSUPTLSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
LLY-284 is the negative control for the active probe, LLY-283. LLY-284 is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-284, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)