Documenti fondamentali
SML1890
Sigma-Aldrich
MK204
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[5-Chloro-2-[[[(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl]amino]carbonyl]phenoxy]-acetic acid
Scegli un formato
5 MG
99,50 €
99,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
99,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H9Br5ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
714.22
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
99,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(OCC(O)=O)C=C(C=C1)Cl)NCC(C(Br)=C(C(Br)=C2Br)Br)=C2Br
InChI
1S/C16H9Br5ClNO4/c17-11-8(12(18)14(20)15(21)13(11)19)4-23-16(26)7-2-1-6(22)3-9(7)27-5-10(24)25/h1-3H,4-5H2,(H,23,26)(H,24,25)
QYSFXUVFRUYJCZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MK204 is a potent and selective inhibitor of aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10).
MK204 is a potent and selective inhibitor of aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10). AKR1B10 is induced in several cancer types, in particular, hepatocellular carcinoma, and may be involved with drug resistance. MK204 appears to target a distinct AKR1B10 inner specificity pocket not present in the closely related aldose reductase. MK204 had an IC50 value of 80 nM compared to an IC50 value of 21.7 μM for aldose reductase.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alexandra Cousido-Siah et al.
ACS chemical biology, 11(10), 2693-2705 (2016-10-22)
Human enzyme aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10) has evolved as a tumor marker and promising antineoplastic target. It shares high structural similarity with the diabetes target enzyme aldose reductase (AR). Starting from the potent AR inhibitor IDD388, we have