Documenti fondamentali
SML1775
Sigma-Aldrich
K-756
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[1-(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)-4-piperidinyl]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.50
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C(C=C(OC)C(OC)=C5)C5=NC=N4)CC3
Azioni biochim/fisiol
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor, which binds to the induced-pocket of tankyrase. K-756 is a selective Wnt/β-catenin pathway inhibitor that stabilizes Axin and reduces active β-catenin. K-756 inhibits the proliferation of APC mutant colorectal cancer COLO 320DM and SW403 cell lines.
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)