Documenti fondamentali
SML1739
Sigma-Aldrich
CX08005
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(((2-(Tetradecyloxy)phenyl)amino)carbonyl)benzoic acid
Scegli un formato
5 MG
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
108,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H39NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.61
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=C(C(NC2=C(OCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C2)=O)C=CC=C1
InChI
WOEDXTWDPRNPMZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CX08005 is a cell-permeable benzoic acid based compound, potent and substrate-competitive PTP1B/TCPTP dual inhibitor with anti-diabetic efficacy both in vitro and in vivo. CX08005 targets protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) catalytic P-loop and acts as a substrate-competitive inhibitor against PTP1B and TCPTP (IC50 = 781 and 475 nM, respectively) with much reduced potency toward LAR, SHP1, and VHR (by 52%, 89%, and 60%, respectively, at 10 μM). CX08005 enhances insulin-dependent cellular signaling (Eff. conc. 10 nM; HepG2 cells) and glucose uptake (Eff. conc. 100-500 nM; 3T3-L1 adipocityes and C2C12 myoblasts) in vitro, as well as improves glucose tolerance and insulin sensitivity in diet-induced obesity (DIO) mice and KKAy type 2 diabetes mice (50-200 mg/kg/day i.p.) in vivo with good pharmacokinetics in SD rats (Cmax = 7425.9 ng/mL, Tmax = 6.67 h,  t1/2 = 2.5 h).
CX08005 is a cell-permeable, potent and substrate-competitive PTP1B/TCPTP dual inhibitor with anti-diabetic efficacy both in vitro and in vivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)