Vai a
30165
Tirofiban
≥98.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-2-(Butylsulfonylamino)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy}phenyl propanoic acid, N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
212,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.60
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6182267
212,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCCCCC2CCNCC2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C22H36N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1
InChI key
COKMIXFXJJXBQG-NRFANRHFSA-N
Gene Information
Application
  • The efficacy and safety of continuous intravenous tirofiban for acute ischemic stroke patients treated by endovascular therapy: a meta-analysis.: This meta-analysis assesses the safety and efficacy of continuous intravenous tirofiban in patients undergoing endovascular therapy for acute ischemic stroke, showing promising results for improved outcomes (Wang et al., 2024).
  • Initial Experience with a New Self-Expanding Open-Cell Stent System with Antithrombotic Hydrophilic Polymer Coating (pEGASUS Stent) in the Treatment of Wide-Necked Intracranial Aneurysms.: This study reports on the initial use of a new stent system coated with tirofiban in treating intracranial aneurysms, demonstrating enhanced safety and efficacy (Boxberg et al., 2024).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0246T2900000PHR2709
Tirofiban ≥98.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
30165
Tirofiban
L-tirosina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2900000
L-tirosina
Fexofenadine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2709
Fexofenadine
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Il prodotto è solubile in acqua? Una volta disciolto come va conservato?
    1 risposta
    1. This product has not been tested for the stability or solubility in water. However, other sources state that this chemical is slightly soluble in water . Following reconstitution, the product should be stored 0 - 4 C for short term storage.