Documenti fondamentali
SML1693
Sigma-Aldrich
Pz-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(5-(Tert-Butyl)isoxazol-3-yl)-2-(4-(5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)acetamide
Scegli un formato
5 MG
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
102,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.52
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1N=CC(C(C=C2)=CC3=C2N(C4=CC=C(CC(NC5=NOC(C(C)(C)C)=C5)=O)C=C4)C=N3)=C1
InChI
1S/C26H26N6O2/c1-26(2,3)23-13-24(30-34-23)29-25(33)11-17-5-8-20(9-6-17)32-16-27-21-12-18(7-10-22(21)32)19-14-28-31(4)15-19/h5-10,12-16H,11H2,1-4H3,(H,29,30,33)
NJLMIILZNLZZFW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Pz-1 is a cell-permeable, non-cytotoxic (up to 0.1 μM and 6 days; NIH/3T3 cells), and highly potent type II kinase inhibitor that potently inhibits RET and VEGFR2 tyrosine kinase activity (IC50 <1 nM; [ATP] = 190 μM) by targeting the kinases in their inactive DFG-out conformation, displaying significant affinity (Kd <50 nM) toward only TRKB, TRKC, GKA, FYN, SRC, TAK1, MUSK from a panel of 96 other kinases. Pz-1 inhibits cellular RET mutants (C634R, C634Y, V804L, V804M, M918T) and VEGFR2 phosphorylations, and selectively inhibits the growth of RET C634Y- than HRas G12V-transformed NIH/3T3 cultures (IC50 = 0.5 vs. 34.4 nM). Likewise, Pz-1 completely abrogated tumor formation from RET C634Y-transformed NIH/3T3 cells in mice in vivo (1 mg/kg/d, p.o.), while only up to 70% tumor suppression of HRas G12V-transformed cells was achieved with 10 mg/kg daily oral dosage.
Pz-1 is a cell-permeable, non-cytotoxic and highly potent type II kinase inhibitor that potently inhibits RET and VEGFR2 tyrosine kinase activity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)