Documenti fondamentali
SML1550
Sigma-Aldrich
Zibotentan
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-methoxy-5-methylpyrazin-2-yl)-2-(4-[1,3,4-oxadiazol-2-yl]phenyl)pyridine-3-sulfonamide, ZD4054
Scegli un formato
5 MG
102,00 €
25 MG
412,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
102,00 €
25 MG
412,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16N6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(C1=C(C2=CC=C(C3=NN=CO3)C=C2)N=CC=C1)(NC4=NC=C(C)N=C4OC)=O
InChI
1S/C19H16N6O4S/c1-12-10-21-17(19(23-12)28-2)25-30(26,27)15-4-3-9-20-16(15)13-5-7-14(8-6-13)18-24-22-11-29-18/h3-11H,1-2H3,(H,21,25)
FJHHZXWJVIEFGJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EDNRA(1909)
Descrizione generale
Zibotentan is an orally bioavailable, non-peptide ETA (endothelin) receptor-specific antagonist, with no activity against ETB receptor.[1]
Azioni biochim/fisiol
Zibotentan has been found to inhibit cell proliferation, invasion and metastasis in cancer models. In clinical trials on patients with castration-resistant prostate cancer and bone metastasis, who were pain-free or had mild pain, zibotentan treatment resulted in better overall survival as compared to placebo.
Zibotentan is a potent and selective endothelin ET(A) receptor antagonist with an IC50 of 21 nM for the ETA receptor subtype and no binding observed even at 10,000 nM for ETB.
Zibotentan is a potent and selective endothelin ET(A) receptor antagonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A phase I study of zibotentan (ZD4054) in patients with metastatic, castrate-resistant prostate cancer.
Schelman WR et al
Investigational New Drugs, 29(1), 118-125 (2011)