SML1533
(±)-Marinopyrrole A
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Maritoclax, 1,1′-(4,4′,5,5′-Tetrachloro[1,3′-bi-1H-pyrrole]-2,2′-diyl)bis[1-(2-hydroxyphenyl)-methanone
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
light yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H12Cl4N2O4/c23-12-9-13(19(31)10-5-1-3-7-14(10)29)28(22(12)26)18-16(24)21(25)27-17(18)20(32)11-6-2-4-8-15(11)30/h1-9,27,29-30H
QYPJBTMRYKRTFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3