Documenti fondamentali
SML1509
Sigma-Aldrich
MK6-83
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
Scegli un formato
5 MG
86,80 €
25 MG
416,00 €
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
86,80 €
25 MG
416,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.47
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)N3CCCCC3)c1[s]c(cc1)C
InChI
1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
IRGYSXZCDAWOOC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel.
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel. MK6-83 weakly activates TRPML mutants R403C or V446L. MK6-83 restores channel function and rescue disease associated abnormalities in mucolipidosis type IV (MLIV) patient cells.
MK6-83 is known to stimulate caspase-3-dependent apoptosis. It can also decrease the viability of cells.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Transient Receptor Potential Mucolipin-1 Channels in Glioblastoma: Role in Patient?s Survival
Morelli MB, et al.
Cancers, 11(4), 525-525 (2019)