Documenti fondamentali
SML1508
Sigma-Aldrich
C-DIM12
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,3′-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis-1H-indole, 4-Chlorophenyl-3,3′-diindolylmethane, 4-Chlorophenyldi-3-indolylmethane
Scegli un formato
5 MG
71,40 €
25 MG
233,80 €
71,40 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
71,40 €
25 MG
233,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H17N2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.85
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
71,40 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
, light orange to dark red
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C23H17ClN2/c24-16-11-9-15(10-12-16)23(19-13-25-21-7-3-1-5-17(19)21)20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22/h1-14,23,25-26H
LTLRXTDMXOFBDW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator that activates Nurr1 in urothelial carcinoma cells and in pancreatic cells. C-DIM12 suppresses inflammatory signaling in microglia.
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Snehajyoti Chatterjee et al.
Neurobiology of aging, 85, 140-144 (2019-11-17)
Age-associated cognitive impairments affect an individual's quality of life and are a growing problem in society. Therefore, therapeutic strategies to treat age-related cognitive decline are needed to enhance the quality of life among the elderly. Activation of the Nr4a family
Qi-Wen Han et al.
Acta pharmacologica Sinica, 43(9), 2253-2266 (2022-02-09)
Neuroinflammation is closely related to the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Activation of microglia, the resident immune cells in CNS, induces inflammatory responses, resulting in the release of neurotoxic molecules, which favors neuronal death and neurodegeneration. Nuclear receptor-related 1 (Nurr1) protein