SML1417
Prosaptide Tx 14(A) trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
H-Thr-D-Ala-Leu-Ile-Asp-Asn-Asn-Ala-Thr-Glu-Glu-Ile-Leu-Tyr-OH trifluoroacetate salt, Prosaptide trifluoroacetate salt, TX14(A) trifluoroacetate salt, TXLIDNNATEEILY (Modifications: Ala-2 = D-Ala) trifluoroacetate salt, TaLIDNNATEEILY trifluoroacetate salt
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C69H110N16O26/c1-13-31(7)53(66(107)80-41(23-29(3)4)61(102)82-46(69(110)111)25-37-15-17-38(88)18-16-37)83-59(100)40(20-22-50(93)94)75-58(99)39(19-21-49(91)92)76-68(109)55(36(12)87)85-57(98)34(10)73-60(101)43(26-47(70)89)78-62(103)44(27-48(71)90)79-63(104)45(28-51(95)96)81-67(108)54(32(8)14-2)84-64(105)42(24-30(5)6)77-56(97)33(9)74-65(106)52(72)35(11)86/h15-18,29-36,39-46,52-55,86-88H,13-14,19-28,72H2,1-12H3,(H2,70,89)(H2,71,90)(H,73,101)(H,74,106)(H,75,99)(H,76,109)(H,77,97)(H,78,103)(H,79,104)(H,80,107)(H,81,108)(H,82,102)(H,83,100)(H,84,105)(H,85,98)(H,91,92)(H,93,94)(H,95,96)(H,110,111)/t31-,32-,33+,34-,35+,36+,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,52-,53-,54-,55-/m0/s1
SMUKRAODILXPSW-SRWCCNGVSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3