Documenti fondamentali
SML1375
Sigma-Aldrich
Galeterone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-17-(1H-benzimidazole-1-yl)androsta-5,16-diene, TOK-001, VN-124-1, VN/124-1
Scegli un formato
5 MG
87,10 €
25 MG
299,00 €
87,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
87,10 €
25 MG
299,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
87,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4N5C=NC6=C5C=CC=C6
InChI
1S/C26H32N2O/c1-25-13-11-18(29)15-17(25)7-8-19-20-9-10-24(26(20,2)14-12-21(19)25)28-16-27-22-5-3-4-6-23(22)28/h3-7,10,16,18-21,29H,8-9,11-15H2,1-2H3/t18-,19-,20-,21-,25-,26-/m0/s1
PAFKTGFSEFKSQG-PAASFTFBSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Galeterone is an inhibitor of CYP17A1 (CYP450c17), an enzyme that catalyzes two key serial reactions (17-α hydroxylase and 17,20 lyase) in androgen and estrogen biosynthesis resulting in the formation of DHEA and androstenedione, which may ultimately be metabolized into testosterone. CYP17 is the key enzyme for androgen biosynthesis in both the testes and adrenals, so its inhibition should stop the production of androgens in both places. Galeterone, moreover, is a potent blocker of the androgen receptor and causes down-regulation of androgen receptor (AR) protein expression in vitro and in vivo.
Galeterone is an inhibitor of CYP17A1.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)