Documenti fondamentali
SML1317
Sigma-Aldrich
XAP044
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-4H-chromen-4-one, XAP 044
Scegli un formato
25 MG
361,00 €
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
361,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H9IO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(OC2=CC=C(I)C=C2)=COC3=C1C=CC(O)=C3
InChI
1S/C15H9IO4/c16-9-1-4-11(5-2-9)20-14-8-19-13-7-10(17)3-6-12(13)15(14)18/h1-8,17H
XXZKJJYWINSUMJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
XAP044 is a brain penetrant, potent and selective mGlu7 (metabotropic glutamate receptor subtype 7) antagonist that inhibits lateral amygdala long-term potentiation (LTP) in brain slices from wild type mice. XAP044 binds to a pocket localized in mGlu7′s extracellular Venus flytrap domain (VFTD) close to the binding site of the orthosteric agonist L-glutamate. XAP044 exhibits a wide-spectrum anti-stress, antidepressant- and anxiolytic-like efficacy in rodent behavioral model.
XAP044 is a brain penetrant, potent and selective mGlu7 antagonist.
Altre note
Light sensitive. This compound has Iodine and should be kept in the dark.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)