SML1244
Efinaconazole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αR,βR)-, α-(2,4-Difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidineethanol, (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(4-methylenepiperidin-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, KP-103
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in chloroform
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@H](N3CCC(=C)CC3)C)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
NFEZZTICAUWDHU-RDTXWAMCSA-N
Applicazioni
- a topical anti-onychomycosis drug to determine its effects on Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale[1]
- as an anti-fungal agent to study its permeability into the nail lysates[2]
- as an anti-fungal agent to study its effects on Candida africana and Candida dubliniensis[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)