Documenti fondamentali
SML1234
Sigma-Aldrich
HAMNO
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1Z)-1-[(2-Hydroxyanilino)methylidene]naphthalen-2-one, 1-[[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthalenol, CID 6335338, MLS000737724, NS C111847, NSC111847
Scegli un formato
5 MG
112,00 €
25 MG
219,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
112,00 €
25 MG
219,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c3c(cccc3)O)\C=C1\c2c(cccc2)C=CC\1=O
InChI
NADCEWZYITXLKJ-KAMYIIQDSA-N
Azioni biochim/fisiol
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions with proteins involved in the replication stress response. HAMNO binds the N-terminal domain of RPA70 and inhibits both ATR autophosphorylation and phosphorylation of RPA32 Ser33 by ATR. HAMNO enhances DNA replication stress in cancer cells and slow tumor growth in vivo.
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)