Documenti
SML1171
Sigma-Aldrich
GSA-10
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[(1-Hexyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl)carbonyl]amino]-benzoic acid propyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=CC=CC=C1N2CCCCCC)=C(C(NC3=CC=C(C(OCCC)=O)C=C3)=O)C2=O
InChI
1S/C26H30N2O5/c1-3-5-6-9-16-28-21-11-8-7-10-20(21)23(29)22(25(28)31)24(30)27-19-14-12-18(13-15-19)26(32)33-17-4-2/h7-8,10-15,29H,3-6,9,16-17H2,1-2H3,(H,27,30)
MDLUYYGRCGDKGL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
GSA-10 is a novel, potent activator of the smoothened receptor (Smo). GSA-10 binds to Smo at a unique site compared to agonists such as SAG and purmorphamine, and is not affected by the Smo antagonist cyclopamine. GSA-10 promotes the differentiation of mesenchymal pluripotent C3H10T1/2 cells into osteoblasts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3