Documenti
SML1057
Sigma-Aldrich
NPP
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Nitrophenyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (4-nitrophenyl)-2-propynoate, Methyl 3-(4-nitrophenyl) propiolate, Methyl 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue. NPP is a potent and preferential tumor cell death inducer that causes apoptosis in cancer cells by cytochrome P450 catalyzed ROS formation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research