SML1031
Bioymifi
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Z)-5-(5-[(3-[4-Bromophenyl]-2-imino-4-oxothiazolidin-5-ylidene)methyl]furan-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, orange to dark orange red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1\C(=C/c3[o]c(cc3)c4cc5c(cc4)C(=O)NC5=O)\C(=O)N(C1=N)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C22H12BrN3O4S/c23-12-2-4-13(5-3-12)26-21(29)18(31-22(26)24)10-14-6-8-17(30-14)11-1-7-15-16(9-11)20(28)25-19(15)27/h1-10,24H,(H,25,27,28)/b18-10-,24-22?
ULBOWKXOFOTCMU-NLDKGBHCSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.