Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 127,00 € 107,95 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 402,00 € |
Informazioni su questo articolo
107,95 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CC[C@@H](Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccc(F)cc3)CC(O)=O
InChI
1S/C24H24FNO3.ClH/c1-26(17-24(27)28)16-15-23(20-7-11-21(25)12-8-20)29-22-13-9-19(10-14-22)18-5-3-2-4-6-18;/h2-14,23H,15-17H2,1H3,(H,27,28);1H/t23-;/m1./s1
InChI key
RPDGSZCYSJWQEE-GNAFDRTKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?